Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666432-10G
666432-1G
SIAL666432-10GEA
118
EUR
SIAL666432-10G
SIAL666432-1G
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₈O₂S Molecular Weight: 192,24 g/mol |
MDL:
MFCD00067791 CAS-Nummer: 22913-24-2 |