Methyl-3-amino-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Methyl 3-amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
021897-5G 021897-25G
FLUO021897-5GEA 125 EUR
FLUO021897-5G FLUO021897-25G
Methyl-3-amino-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-4-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈FNO₂S
MDL: MFCD02091511
CAS-Nummer: 144899-95-6