Methyl-3-amino-5-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
022131-25G 022131-5G
FLUO022131-25GEA 231 EUR
FLUO022131-25G FLUO022131-5G
Methyl-3-amino-5-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-5-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈FNO₂S
MDL: MFCD06411643
CAS-Nummer: 835912-83-9