Methylcyclohexancarboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
188820500 188820050
ACRO188820500EA 90.7 EUR
ACRO188820500 ACRO188820050
Methylcyclohexancarboxylat 98%
Methylcyclohexancarboxylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Dichte: 0.995 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001458
CAS-Nummer: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %