1-(Trifluormethyl)cyclobutancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665592-100MG 665592-500MG
SIAL665592-100MGEA 85.7 EUR
SIAL665592-100MG SIAL665592-500MG
1-(Trifluormethyl)cyclobutancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168,12 g/mol
MDL: MFCD03425197
CAS-Nummer: 277756-45-3