1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26055.MD H26055.03
H26055.MDEA 116 EUR
H26055.MD H26055.03
1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 277756-44-2 Molecular Formula: C7H9F3O2 Formula Weight: 182.15 Melting Point: 36-38° MDL No.: MFCD08445821
Formel: C₇H₉F₃O₂
Molecular Weight: 182,15 g/mol
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445821
CAS-Nummer: 277756-44-2