1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
694398-1G
694398-250MG
SIAL694398-1GEA
213
EUR
SIAL694398-1G
SIAL694398-250MG
1-(Trifluormethyl)cyclopentancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-(Trifluoromethyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₉F₃O₂ Molecular Weight: 182,15 g/mol |
MDL:
MFCD08445821 CAS-Nummer: 277756-44-2 |