1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
L17957.03 L17957.06
L17957.03EA 130 EUR
L17957.03 L17957.06
1-(Trifluormethyl)cyclopropancarbonsäure ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 277756-46-4 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 182-184° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03093070
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154.09 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093070
CAS-Nummer: 277756-46-4
UN: 3261
ADR: 8 III