Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
422436-10G 422436-1G
SIAL422436-10GEA 85 EUR
SIAL422436-10G SIAL422436-1G
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-1-cyclopenten-1-carboxylat
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,1531 g/mol
MDL: MFCD00239506
CAS-Nummer: 25662-28-6