1-Cyclohexen-1-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
A10741.03 A10741.06 A10741.14
A10741.03EA 37.6 EUR
A10741.03 A10741.06 A10741.14
1-Cyclohexen-1-carbonsäure ≥97%
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 636-82-8 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 1905520 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001545
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 138…140 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Dichte: 1,100
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8
UN: 3261
ADR: 8,III