1-Cyclohexen-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
328367-1G 328367-5G
SIAL328367-1GEA 30.2 EUR
SIAL328367-1G SIAL328367-5G
1-Cyclohexen-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126.16 g/mol
MDL: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8
UN: 3261
ADR: 8 III