1-Cyclopenten-1-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Cyclopentenecarboxylic acid
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
36.6
EUR
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopenten-1-carbonsäure ≥98%
1-Cyclopenten-1-carbonsäure
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112.13 g/mol Siedepunkt: 210 °C Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001396 CAS-Nummer: 1560-11-8 UN: 3261 ADR: 8 III |