1-Cyclopenten-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
328324-1G 328324-5G
SIAL328324-1GEA 35.4 EUR
SIAL328324-1G SIAL328324-5G
1-Cyclopenten-1-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Cyclopenten-1-carbonsäure
Formel: C₆H₈O₂
MDL: MFCD00001396
CAS-Nummer: 1560-11-8
UN: 3261
ADR: 8,III