2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: Thermo Scientific
KM08172DA KM08172EA
MAYBKM08172DAEA 0 EUR
MAYBKM08172DA MAYBKM08172EA
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
2-Brom-5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel: C₉H₆BrClS
Molecular Weight: 261.57 g/mol
MDL: MFCD00126363
CAS-Nummer: 175203-60-8