5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen
Lieferant: FLUOROCHEM
008343-1G
008343-5G
FLUO008343-1GEA
71.9
EUR
FLUO008343-1G
FLUO008343-5G
5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen
5-Fluor-3-methylbenzo[b]thiophen
Formel:
C₉H₇FS |
MDL:
MFCD00179348 CAS-Nummer: 17514-63-5 |