1-Phenylcyclopropancarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2889-25G HC-2889-1G HC-2889-5G
COBBHC-2889-25GEA 0 EUR
COBBHC-2889-25G COBBHC-2889-1G COBBHC-2889-5G
1-Phenylcyclopropancarbonsäure
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MDL: MFCD00001288
CAS-Nummer: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9