trans-2-Phenylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P22354-25G
P22354-5G
SIALP22354-25GEA
251
EUR
SIALP22354-25G
SIALP22354-5G
trans-2-Phenylcyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ |
MDL:
MFCD00001292 CAS-Nummer: 939-90-2 EINECS: 213-366-3 |