Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: abcr
Achtung
Synonyme: Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium (I) tetrafluoroborate
AB120646.0002 AB120646.0500
ABCRAB120646.0002EA 0 EUR
ABCRAB120646.0002 ABCRAB120646.0500
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat ≥98%
Bis(1,5-cyclooctadien)iridium(I)tetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Ir
Molecular Weight: 495.383 g/mol
MDL: MFCD00079664
CAS-Nummer: 35138-23-9