Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
375650010 375652500
ACRO375650010EA 661 EUR
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Molecular Weight: 406.072 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075045
CAS-Nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %