Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
44031.03 44031.06
44031.03EA 661 EUR
44031.03 44031.06
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat
CAS No.: 35138-22-8 Molecular Formula: [Rh(C8H12)2]BF4 Formula Weight: 406.08 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00075045
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Molecular Weight: 406,072 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075045
CAS-Nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1