Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
334987-100MG 334987-500MG
SIAL334987-100MGEA 176 EUR
SIAL334987-100MG SIAL334987-500MG
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh·H₂O
MDL: MFCD00167214
CAS-Nummer: 207124-65-0
EINECS: 460-220-1