Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683140-2G 683140-500MG
SIAL683140-2GEA 371 EUR
SIAL683140-2G SIAL683140-500MG
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluoroborat Hydrat
Formel: C₁₆H₂₄BF₄Rh·H₂O
MDL: MFCD00167214
CAS-Nummer: 207124-65-0
EINECS: 460-220-1