Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
12749.01 12749.03 12749.06
12749.01EA 115 EUR
12749.01 12749.03 12749.06
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer
CAS No.: 12112-67-3 Molecular Formula: C16H24Cl2Ir2 Formula Weight: 671.71 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Orange to red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00012414
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Molecular Weight: 671.70 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012414
CAS-Nummer: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7