Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer ≥99%
Lieferant: ABCR
Synonyme: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
77-0400.0500 77-0400.0500 77-0400-2G
ABCR77-0400.0500EA 0 EUR
ABCR77-0400.0500 STRE77-0400.0500 STRE77-0400-2G
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer ≥99%
Chlor(1,5-cyclooctadien)iridium(I) dimer
Photocatalyst
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Molecular Weight: 671,70 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.)
MDL: MFCD00012414
CAS-Nummer: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7