Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227951-500MG 227951-5G
SIAL227951-500MGEA 487 EUR
SIAL227951-500MG SIAL227951-5G
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Molecular Weight: 493,08 g/mol
MDL: MFCD00012415
CAS-Nummer: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6