Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683132-2G
683132-500MG
SIAL683132-2GEA
1440
EUR
SIAL683132-2G
SIAL683132-500MG
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chlor(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) dimer
Formel:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ Molecular Weight: 493,08 g/mol |
MDL:
MFCD00012415 CAS-Nummer: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |