Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)hexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701629-1G
701629-250MG
SIAL701629-1GEA
482
EUR
SIAL701629-1G
SIAL701629-250MG
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)hexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)hexafluoroantimonat
Formel:
C₁₆H₂₄F₆RhSb Molecular Weight: 555.01 g/mol |
MDL:
MFCD11113031 CAS-Nummer: 130296-28-5 |