(±)-α-Liponsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-α-thiocticsäure (oxydiert)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T1395-1G T1395-5G
SIALT1395-1GEA 54.9 EUR
SIALT1395-1G SIALT1395-5G
(±)-α-Liponsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Liponsäure
Formel: C₈H₁₄O₂S₂
Molecular Weight: 206.33 g/mol
MDL: MFCD00005474
CAS-Nummer: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2