(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
457698-25ML 457698-5ML
SIAL457698-25MLEA 302 EUR
SIAL457698-25ML SIAL457698-5ML
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Molecular Weight: 277.17 g/mol
MDL: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0