N-Fmoc-L-leucin
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM10004888-50EA 50 EUR
CAYM10004888-50 CAYM10004888-100 CAYM10004888-25
N-Fmoc-L-leucin
N-Fmoc-L-leucin
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
Molecular Weight: 353,4 g/mol
MDL: MFCD00037133
CAS-Nummer: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7