5-Azacytosin, (max. 7% H₂O) 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-hydroxy-1,3,5-triazine
A13410.06 A13410.14
A13410.06EA 38 EUR
A13410.06 A13410.14
5-Azacytosin, (max. 7% H₂O) 98% (Trockengewicht)
5-Azacytosin
Purity: 98% CAS No.: 931-86-2 Molecular Formula: C3H4N4O Formula Weight: 112.09 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 116378
Formel: C₃H₄N₄O
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149402
CAS-Nummer: 931-86-2
EINECS: 213-242-9