Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 66.2 EUR
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid) 98%
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Molecular Weight: 337,3 g/mol
Schmelzpunkt: 145…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %