Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
011742-100G 011742-25G
FLUO011742-100GEA 94.1 EUR
FLUO011742-100G FLUO011742-25G
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Molecular Weight: 337.3 g/mol
MDL: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5