Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: NOVABIOCHEM
Achtung
Synonyme: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 393 EUR
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
Molecular Weight: 337.3 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9 III