2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
116210050 116210250
ACRO116210050EA 95.7 EUR
ACRO116210050 ACRO116210250
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrol 96%
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Formel: C₈H₁₃N
Molecular Weight: 123,2 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (710 mmHg)
Dichte: 0,913 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005222
CAS-Nummer: 517-22-6
EINECS: 208-234-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %