Ultrafiltrationsmembran-Scheibenfilter
Lieferant: Merck
13651 14412 14422AM 14432 14442AM 14451 14461
MILF13651EA 0 EUR
MILF13651 MILF14412 MILF14422AM MILF14432 MILF14442AM MILF14451 MILF14461
Ultrafiltrationsmembran-Scheibenfilter
Filter Membranfilter
Ultrafiltrations-Schnittscheibenmembranen sind in Ultracel® regenerierter Zellulose und Biomax® Polyethersulfon (PES) erhältlich.
Ultracel-Membranen aus regenerierter Zellulose werden zum Konzentrieren oder Entsalzen verdünnter Lösungen empfohlen. Die hydrophile und dichte Mikrostruktur gewährleistet die höchstmögliche Rückhaltung bei der geringstmöglichen Adsorption von Protein, DNA oder anderen Makromolekülen.
Biomax PES-Membranen werden zum Konzentrieren oder Entsalzen größerer Mengen konzentrierter Proben wie Serum, Plasma oder konditioniertem Gewebekulturmedium empfohlen.