Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Lieferant: Kavalier
632417117100 632417117250 632417117500 632411117050 632417117954 632411117966 632411117958 632411103954 632411103050 632411103500 632411103940
214-3161EA 13.5 EUR
214-3161 214-3162 214-3163 KAVA632411117050 KAVA632417117954 KAVA632411117966 KAVA632411117958 KAVA632411103954 KAVA632411103050 KAVA632411103500 KAVA632411103940
Kolben, flach Boden Eng- oder Weithals, mit Rand
Kolben Stehkolben
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Mit Volumenmarkierung und weißem Beschriftungsfeld.