Laborstühle, Stehhilfen, Hocker, Labster
Lieferant: bimos
9103-2571 9107-2571 9106-2000 9107-6902 9103-6914 9101-6914-807 9103-6902 9103-6903 9103-6911 9107-6914 9101-2000 9101-2571 9101-6902 9101-6903 9101-6907 9101-6911 9101-6914 9103-2000 9103-2000-579 9103-2571-579 9103-6902-579 9103-6903-579 9103-6907 9103-6907-579 9103-6911-579 9103-6914-579 9107-2000 9107-6903 9107-6907 9107-6911 9103-2002-579 9106-2002 9101-2002 9107-2002 9101-6903-807 9101-2000-807 9107-6902-807 9101-2571-807 9101-6902-807 9103-6911-538 91062000521525 9101-6907-807 9101-6911-807 9107-6914-538 9107-6902-538
139-0461EA 494 EUR
139-0461 132-0468 132-0454 132-0469 132-0466 132-0974 132-0462 132-0463 132-0465 132-0472 132-0455 132-0456 132-0457 132-0452 132-0458 132-0459 132-0460 132-0461 132-0475 132-0477 132-0451 132-0478 132-0464 132-0479 132-0480 132-0481 132-0467 132-0470 132-0453 132-0471 132-0476 132-0482 132-0473 132-0474 132-0971 132-0969 BIMO9107-6902-807 132-0968 132-0970 139-0758 139-0759 132-0972 132-0973 139-0761 139-0760
Laborstühle, Stehhilfen, Hocker, Labster
Stühle
Neben speziellen Hygieneeigenschaften muss ein Laborstuhl stets an wechselnden Aufgabenorten zur Benutzung zur Verfügung stehen. Er sollte minimalen Raum einnehmen und dennoch maximale Ergonomie und Sitzkomfort bieten, damit präzises und konzentriertes Arbeiten über längere Zeit möglich ist. Form und Funktion von Labster sind perfekt auf die tägliche Praxis im Labor abgestimmt.
  • Speziell für Laborarbeiten entwickelt, ohne scharfe Kanten
  • Die abgerundeten Oberflächenformen gewährleisten saubere Linien, ohne Ritzen, in denen sich Schmutz fangen kann, sodass eine schnelle und gründliche Reinigung möglich ist
Labster 2 und Labster 3 Stühle
Die Auto-Motion-Technik unterstützt die nach vorn gebeugte Haltung
Sitz und Rückenlehne können höhenverstellt werden
Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenlehnenpolsterung
Der Sternfuß aus Kunststoff sorgt für eine bessere Stabilität. Das flache und kompakte Design wie ein geöffneter Regenschirm ermöglicht eine optimale Reinigung und gewährleistet, dass der Fuß kein Hindernis darstellt in der normalerweise beengten Arbeitsumgebung eines Labors
Doppellaufrollen für harte Böden für Labster 2; Gleiter und höhenverstellbare Fußstütze aus Kunststoff für Labster 3
Kunststoffteile in platingrau
Stahlteile verchromt
Einfache Reinigung dank glatter Oberflächen
Labster StehhilfenDie Labster Stehhilfe ist die Lösung für Arbeitsplätze, an denen Benutzer nur stehend arbeiten können. Sie ermöglicht ein dynamisches „aufrechtes Sitzen“ und entlastet die Wirbelsäule des Benutzers. Der Pendelfuß folgt den Bewegungen des Benutzers während der Arbeit und erlaubt es ihm, jeden Ort zu erreichen, ohne dafür aufzustehen. Der Labster Laborhocker lässt sich platzsparend unter dem Tisch verstauen, wenn er nicht verwendet wird. Bei diesem System passt alles zusammen: zum Beispiel passt der runde Fuß des Hockers in den Sternfuß des Stuhls. Zwei Spezialisten teilen sich somit einen Platz. Ideal für kurzes Sitzen Der runde Kunststoffsockel verhindert ein Festhängen und macht den Hocker sehr mobil
7°-Pendelfuß der Stehhilfe ermöglicht einfache Bewegung
Keine Ecken oder Winkel, in denen sich Mikroorganismen, Bakterien oder winzige Teilchen sammeln können; alle Verbindungsstellen zwischen Teilen sind versiegelt
Sitzhöhenverstellung mit Ringauslösung
Sitz mit rutschhemmenden Eigenschaften und kleiner Rückenlehne
Großer Arbeitsradius
Kunststoffteile in platingrau
Verchromte Stahlteile
Einfache Reinigung dank glatter Oberflächen
Labster HockerSitzhöhenverstellung mit Ringauslösung
Ermöglicht eine ad hoc Sitzgelegenheit, da der Hocker unter der Werkbank verstaut werden kann
Runder Sockel ohne Ecken und Kanten (kein 5-Stern-Fußkreuz; beseitigt das Risiko, hängen zu bleiben)
Doppelte Sicherheitsrollen für harte Böden
Kompakt und platzsparend
Komplett abwaschbar; alle Materialien sind beständig gegen Desinfektionsmittel, fugenlos
The Labster standing aid is the solution for workplaces where the user can only work standing up. It allows dynamic “upright sitting” and takes the stain off the user‘s spine. Its pendulum base follows the user movements during work and allows him to reach out on all sides without having to stand up. The Labster stool awaits its next use and takes up hardly any space under the desk. Everything fits with this system: for example, the round base of the stool into the star base of the chair. So that two specialists share the space of one.
Standards: Für alle kritischen Labor- und Hygienebereiche geeignet
GMP-kompatibel
Geeignet für Reinräume der Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1 und der Luftreinheitsklasse 1 gemäß US-Fed-St. 209 E
Geeignet für Biolaboratorien der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3
GS-Kennzeichen für geprüfte Sicherheit
Erfüllt DIN 68877
Durch Fraunhofer geprüftes Gerät