Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, gebördelter Rand
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
214-1331EA 379 EUR
214-1331 214-1301 214-1333 214-1322 214-1300 214-1314 KAVA632417119200 214-1302 214-1316 214-1304 KAVA632417106950 KAVA632417106300_U KAVA632417106200 KAVA632417106940 KAVA632417119940 214-1306 KAVA632417119300 KAVA632417119950 KAVA632417119956
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, gebördelter Rand
Kolben Erlenmeyerkolben
Aus Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld.