Standard-Mikroskope, BA210 Elite und BA310 Elite
Lieferant: MOTIC
1100100402433 1100100402443 1100100402966 1100100403221
630-1825EA 1469 EUR
630-1825 630-1826 MOTI1100100402966 MOTI1100100403221
Standard-Mikroskope, BA210 Elite und BA310 Elite
Mikroskope
BA210 Elite gives high performance in educational environments for life sciences and medical applications.
Das BA310 Elite wurde für Routinearbeiten bei anspruchsvollen Anwendungen in Universitäten und Kliniken sowie für andere wissenschaftliche oder medizinische Anwendungen entwickelt, bei denen eine hochwertige optische Leistung erforderlich ist. Die umfassende Köhler-Konfigurierung dieses Modells bietet maximale Beleuchtungsqualität.
Lieferumfang: Wird mit vier planachromatischen Objektiven, Blaufilter, 5 ml Immersionsöl, Netzkabel, Aufhängevorrichtung, Staubschutzhülle, Inbusschlüssel und einer Ersatzsicherung geliefert.