Urinanalyse-Kit, KOVA®
Lieferant: Kova International
87154E 87137E 87135E 87139E
720-2420EA 979 EUR
720-2420 720-2418 720-2417 720-2419
Urinanalyse-Kit, KOVA®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Komplettes Urinanalyse Kit für 1000 Bestimmungen.
  • 12 ml graduierte unsterile Einweg-Zentrifugenröhrchen aus hochwertigem, bruchfestem, durchsichtigem Kunststoff und in 1-ml-Schritten gekennzeichnet
  • Einweg-Transferpipetten aus Kunststoff mit einem einzigartigen Verschluss für ein kontaminationsfreies Dekantieren in einem Schritt, wobei nach dem Zentrifugieren 1 ml Urin zurückgehalten wird
  • Präzisionsgefertigte Einweg-Objektträger mit 10 Kammern aus optisch klarem Kunststoff, das Glasstic®-Objektträgergitter befindet sich in der Fokusebene der Probe und ermöglicht die Verwendung über eine Reihe von Vergrößerungen
Verpackung: Enthält 100 Objektträger (10 Kammern), 1000 KOVA Petters (Pipetten mit Ausbuchtung) und 1000 KOVA Röhrchen.