Leitfähigkeitsmessgerät, Tischmodell, SevenExcellence™ S700
Lieferant: Mettler-Toledo
SevenExcellence™
662-1477EA 5250 EUR
662-1477 662-1476 662-1475
Leitfähigkeitsmessgerät, Tischmodell, SevenExcellence™ S700
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses praktische und zuverlässige Gerät eignet sich für komplexe Anwendungen und hohe Anforderungen in regulierten Märkten sowie für die routinemäßigen Messaufgaben im Labor. Es bietet verschiedene Messparameter auf Leitfähigkeitsbasis und kann auch jederzeit mit zusätzlichen Messparametern modular erweitert werden.
  • Großes Farbdisplay, benutzerfreundlicher Touchscreen und Menüführung in 10 Sprachen
  • Konzept mit flexiblen Methoden (13 vordefinierte und 20 benutzerdefinierte Methoden) für hohe Reproduzierbarkeit und Sicherheit
  • Passend für drei Module in jeder Zusammensetzung und Reihenfolge, kann jederzeit mit zusätzlichen Messparametern erweitert werden
  • Extra Sicherheit dank ausgeklügeltem Benutzermanagement und Intelligent Sensor Management (ISM®)
  • USB-, Ethernet- und RS232-Schnittstellen ermöglichen den Anschluss eines Barcode-Scanners, Fingerabdrucklesers, Rondolino Probenwechslers, USB-Sticks oder Netzwerkdruckers
  • Der Elektrodenarm kann mit einer Hand bedient werden; gerade Auf- und Abbewegung für eine perfekte Positionierung der Elektrode (uPlace™)
Bei speziellen Anwendungen, wie USP/EP und Leitfähigkeitsasche, führt es die Benutzer durch die Messschritte und meldet, wenn die Messung außerhalb des Bereichs liegt.
Standards: Verordnungen:
Reines & ultra-reines Wasser: USP / EP-konform
Bioethanol: ABNT NBR 10547: 2006
Zuckeranalyse: ICUMSA GS2 / 3-17 und GS 1/3/4/7 / 8-13
Bestellinformation: S700 Basic, nur Messgerät, wird mit Modulen (Leitfähigkeits-Erweiterungseinheit, zwei leere Erweiterungseinheiten), uPlace™ Elektrodenhalter, halbtransparenter Abdeckung, Bedienungsanleitung, Installations- und Kurzanleitung, PC-Software EasyDirect™ pH, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat geliefert.
S700 Kit: Wie S700 Basic, jedoch zusätzlich mit Leitfähigkeitssensor InLab® 731-ISM, Anleitung für Leitfähigkeits-Messungen und zwei Kalibrierungssachets für 1413 µS/cm und 12,88 mS/cm.
S700 Trace Kit: Wie S700 Kit, aber mit Leitfähigkeitssensor InLab® Trace anstelle von InLab® 731-ISM und mit Durchflusszelle, ohne Kalibrierungssachets.