Tiegel, Alsint 99,7, hohe Form
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
LALC/00 LALC/0 LALC/10 LALC/1 LALC/2 LALC/3 LALC/4 LALC/5 LALC/6 LALC/7 LALC/8 LALC/9
459-1611EA 26.1 EUR
459-1611 459-1612 459-1622 459-1613 459-1614 459-1615 459-1616 459-1617 459-1618 459-1619 459-1620 459-1621
Tiegel, Alsint 99,7, hohe Form
Tiegel
Diese Tiegel und Verschlüsse bestehen aus Alsint 99,7.
  • Widersteht maximalen Temperaturen bis 1700 °C.
  • Geeignet zum Kristallwachstum, für Fusionsvorgänge, Glühen
Standards: Gemäß DIN EN 60672, Gruppe C700, Typ C799
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable