Reinraum Plus Stühle
Lieferant: bimos
9161-2571 9181-2571 9181/2571/529 9183-2571 9161-2571/529 91812571529812 9161-2571-812
139-0462EA 708 EUR
139-0462 139-0465 139-0464 139-0466 139-0463 BIMO91812571529812 BIMO9161-2571-812
Reinraum Plus Stühle
Stühle
Reinraum Plus Stühle sind das Flaggschiff der Sitzlösungen für Reinräume. Sie bieten hervorragende Reinraumeigenschaften und verfügen über eine perfekte elektrostatische Ableitfähigkeit. Zudem überzeugen diese Stühle durch ihr hervorragendes ergonomisches Design und luxuriösen Komfort. Reinraum Plus Stühle erfüllen nicht nur die technischen Anforderungen, sie übertreffen auch die Erwartungen derjenigen, die täglich in Reinräumen arbeiten.
  • Mit hochglanzpoliertem und abriebfestem 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium
  • Sitzunterstützung und Rückenlehnenverschalung sind beide aus Stahlblech, sodass sie robust und langlebig sind
  • Das Kunstleder, die Polsterung und Polsterungsunterstützung sind dauerhaft mit spezieller Schaumtechnologie verklebt, um sicherzustellen, dass keine Partikel freigesetzt werden
  • Die versiegelte Konstruktion von Sitz und Rückenlehnenverschalung umschließt alle beweglichen Teile der Mechanik des Stuhls so, dass keine Partikel entweichen können
  • Die glatten, versiegelten Oberflächen der Hüllen des Sitzes und der Rückenlehne verhindern Verwirbelungen selbst bei konstantem Luftfluss durch das Filtersystem und stoppen die Ansammlung von Partikeln auf dem Stuhl
  • Lieferbar in zwei Ausführungen: Kontakt-Rückenlehne oder synchroner Mechanismus mit Gewichtsanpassung
  • Sitz und Rückenlehne höhenverstellbar
Beim Reinraum Plus sind Sitz- und Rückenlehnenverschalung aus Stahlblech und bieten optimale Sicherheit vor Partikelemissionen. Die Metallteile sind leitfähig beschichtet, die Kunststoffteile sind volumenleitfähig. Diese Komponenten sind alle hellgrau. Der ebenfalls leitfähige Kunstlederbezug ist rutschhemmend und gibt auch bei glatter Reinraumbekleidung festen Halt.
Conform to DIN 68877
Air cleanliness classification 3 pursuant to DIN EN ISO 14644-1
Air cleanliness classification 1 pursuant to US Fed. St. 209 E
Provisions of the EU GMP guidelines
Electrostatic discharge measures pursuant to EN 61340-5-1
Standards: Konform mit DIN 68877
Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1
Luftreinheitsklasse 1 gemäß US Fed. St. 209 E
Bestimmungen der EU-GMP-Richtlinien
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen gemäß EN 61340-5-1