Kapillaren für die Kapillarelektrochromatographie (CEC)
Lieferant: Agilent
5063-6512 5063-6513 5063-6535 5063-6536 5063-6540 5063-6541
HEWL5063-6512EA 0 EUR
HEWL5063-6512 HEWL5063-6513 HEWL5063-6535 HEWL5063-6536 HEWL5063-6540 HEWL5063-6541
Kapillaren für die Kapillarelektrochromatographie (CEC)
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Kapillarelektrochromatographie ist ein Hybrid aus CE und LC und kann im Agilent CE-System durchgeführt werden. Durch die Verwendung von CE-Kapillaren, die mit stationären LC-Phasen gefüllt sind, bietet CEC die Beladbarkeit und Selektivität von LC und die hohe Effizienz von CE.
Mithilfe der Hochdruckfunktionen des Agilent CE-Systems können beide Enden der CEC-Kapillare unter Druck gesetzt werden. Dieser Prozess verhindert das Ausgasen bei Anlegen von Hochspannung und verlängert die Lebensdauer der Kapillare erheblich.
Verwenden Sie CEC zur Verbesserung der Auflösung von gelösten Stoffen, die durch HPLC schwer aufzulösen sind, für hydrophobe gelöste Stoffe, die nicht in MEKC-Puffern gelöst werden können, oder für einen geringeren Proben- und Lösungsmittelverbrauch im Vergleich zur HPLC.
Die Farbcodierung der Kapillare (Ausrichtungsstopfen) und der Schnittstelle erleichtert die Kombination der richtigen Ausrichtungsschnittstelle mit der Kapillare.