Unbeschichtete Standard geschmolzenes Silica Kapillaren
Lieferant: Agilent
G1600-60211 G1600-60311 G1600-60411 G1600-61211 G1600-61311 G1600-61411 G1600-62211 G1600-62311 G1600-62411 G1600-63211 G1600-63311 G1600-63411 G1600-64211 G1600-64311 G1600-64411
HEWLG1600-60211EA 132 EUR
HEWLG1600-60211 HEWLG1600-60311 HEWLG1600-60411 HEWLG1600-61211 HEWLG1600-61311 HEWLG1600-61411 HEWLG1600-62211 HEWLG1600-62311 HEWLG1600-62411 HEWLG1600-63211 HEWLG1600-63311 HEWLG1600-63411 HEWLG1600-64211 HEWLG1600-64311 HEWLG1600-64411
Unbeschichtete Standard geschmolzenes Silica Kapillaren
Elektrophorese-Systeme Kapillarelektrophorese-Systeme
Vorjustierte Quarzglaskapillaren von Agilent Technologies sind für eine einfache Handhabung und Zuverlässigkeit konzipiert und optimiert. Alle Kapillarenden werden glatt und spiegelglatt geschnitten. Außerdem wird die äußere Polyimidbeschichtung von den Enden entfernt. Diese Prozesse gewährleisten eine minimale Probenadsorption und helfen, scharfe Peakformen beizubehalten. Alle Kapillaren haben ein vorgefertigtes Detektionsfenster und einen eingebauten Justierungsstopper, der ein schnelles und präzises Einsetzen in die Justierungsschnittstelle ermöglicht.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable