Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86679.180EA
30.94
EUR
86679.180
86679.260
Gadolinium-Standardlösung, 1.000 mg/l Gd in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Gadolinium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%