Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh für die Trocknung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43057.P2 43057.TD 43057.XA
43057.P2EA 0 EUR
43057.P2 43057.TD 43057.XA
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh für die Trocknung
Calcium sulphate
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 14,1706