Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86711.180EA
44.2
EUR
86711.180
86711.260
Samarium-Standardlösung, 1.000 mg/l Sm in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Samarium-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%