Tetraethylammoniumperchlorat ≥98% (Trockengewicht) mit 10 % Wasser benetzt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Angefeuchtet mit Wasser
44062.09
44062.18
44062.09EA
72.9
EUR
44062.09
44062.18
Tetraethylammoniumperchlorat ≥98% (Trockengewicht) mit 10 % Wasser benetzt
Tetraethylammonium perchlorate
Tetraethylammonium perchlorate is used as supporting electrolyte in polarographic measurements.
Purity: 98%
CAS No.: 2567-83-1
Molecular Formula: (C2H5)4NClO4
Formula Weight: 229.71
Physical Form: Wet crystals
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3638093
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00041977
Formel:
C₈H₂₀ClNO₄ Molecular Weight: 229.7 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041977 CAS-Nummer: 2567-83-1 EINECS: 219-904-3 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...